Documenti fondamentali
AMBH303C6A75
Ambeed, Inc.
2-Thiomorpholinoethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.24
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-thiomorpholinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H13NOS/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2
InChI
QJYGLIBXIXQRHZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6007-64-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6007-64-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)