Documenti fondamentali
AMBH303C69AB
Ambeed, Inc.
Benzyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.3
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
benzyl 3-methyl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H18N2O2/c1-11-9-15(8-7-14-11)13(16)17-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11,14H,7-10H2,1H3
InChI
JRPIQMPFKMFAOX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow liquid or low melting solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84477-85-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)