Documenti fondamentali
AMBH303C699B
Ambeed, Inc.
2,5-Dihydroxyterephthalaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,5-dihydroxyterephthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6O4/c9-3-5-1-7(11)6(4-10)2-8(5)12/h1-4,11-12H
InChI
PIWMYUGNZBJTID-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1951-36-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)