Documenti fondamentali
AMBH303C6870
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.34
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H17NO2S/c1-12(2,3)15-11(14)13-6-4-10-9(8-13)5-7-16-10/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3
InChI
DGYXRUYCQAYVDM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/230301-73-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/230301-73-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)