AMBH303C6705
Ambeed, Inc.
Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylpyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 6-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8N2O4/c1-3-4(6(11)13-2)5(10)9-7(12)8-3/h1-2H3,(H2,8,9,10,12)
InChI
WMENLTSMANJRGJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)