AMBH303C66FC
Ambeed, Inc.
2-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-[4-(tert-butoxycarbonyl)-1-piperazinyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H19N3O4S/c1-13(2,3)20-12(19)16-6-4-15(5-7-16)11-14-9(8-21-11)10(17)18/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI
FMSFMUBALWPCQM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)