Documenti fondamentali
AMBH303C6697
Ambeed, Inc.
4-(Chloromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.6
Numero MDL:
Iupac Name
4-(chloromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7ClO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H,5H2
InChI
FNIFQOISPAAFQF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73291-09-5.html
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)