Documenti fondamentali
AMBH303C65F6
Ambeed, Inc.
1-Cyclobutylhydrazine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.6
Numero MDL:
Iupac Name
1-cyclobutylhydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10N2.ClH/c5-6-4-2-1-3-4;/h4,6H,1-3,5H2;1H
InChI
AQOZZSWECZTDNR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/158001-21-9.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)