Documenti fondamentali
AMBH303C65D1
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromo-6-methoxynicotinate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.06
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-6-methoxynicotinate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3/c1-12-6-4-3-5(7(9)10-6)8(11)13-2/h3-4H,1-2H3
InChI
QTEYDTHXMHRDGR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1009735-23-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)