Documenti fondamentali
AMBH303C65C4
Ambeed, Inc.
1-tert-Butyl 3-ethyl 4-aminopiperidine-1,3-dicarboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.34
Numero MDL:
Iupac Name
1-tert-butyl 3-ethyl 4-amino-1,3-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O4/c1-5-18-11(16)9-8-15(7-6-10(9)14)12(17)19-13(2,3)4/h9-10H,5-8,14H2,1-4H3
InChI
ORRVKLSXTZZGJV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/932035-01-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/932035-01-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)