Documenti fondamentali
AMBH303C65A0
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-3-bromo-5-fluorobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.05
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-amino-3-bromo-5-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO2/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3H,11H2,1H3
InChI
RDASOBRMXWNFNB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1123171-91-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)