Documenti fondamentali
AMBH303C6575
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrFN2/c6-5-3(8)1-2-4(7)9-5/h1-2H,8H2
InChI
QFPSGSIVZKURDU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1068976-51-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1068976-51-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)