AMBH303C64C6
Ambeed, Inc.
1-Iodo-2-methoxyethane
About This Item
Iupac Name
1-iodo-2-methoxyethane
Inchi Code
1S/C3H7IO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
InChI
SZCAORBAQHOJQI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4296-15-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)