AMBH303C64BB
Ambeed, Inc.
5-Chloro-6-methylpyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-chloro-6-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2/c1-3-5(7)8-2-4(9-3)6(10)11/h2H,1H3,(H,10,11)
InChI
GWONLNJXMKSZGV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)