Documenti fondamentali
AMBH303C6348
Ambeed, Inc.
(1-Methyl-1H-indol-5-yl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.22
Numero MDL:
Iupac Name
(1-methyl-1H-indol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-12-5-4-9-6-8(7-11)2-3-10(9)12/h2-6H,7,11H2,1H3
InChI
XYCZKICJSDSNOW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/884507-17-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)