Documenti fondamentali
AMBH303C6302
Ambeed, Inc.
Methyl imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
Numero MDL:
Iupac Name
methyl imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-9(12)7-2-3-8-4-10-6-11(8)5-7/h2-6H,1H3
InChI
MUBQQJSSJDOSKH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139183-89-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/139183-89-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)