Documenti fondamentali
AMBH303C62F0
Ambeed, Inc.
4-Chlorothiophene-2-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.6
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-chloro-2-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2ClNS/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1,3H
InChI
ZYSQCHVJVZREAZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/910553-55-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)