AMBH303C6216
Ambeed, Inc.
Roxatidine Acetate HCl
About This Item
Iupac Name
2-oxo-2-({3-[3-(1-piperidinylmethyl)phenoxy]propyl}amino)ethyl acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C19H28N2O4.ClH/c1-16(22)25-15-19(23)20-9-6-12-24-18-8-5-7-17(13-18)14-21-10-3-2-4-11-21;/h5,7-8,13H,2-4,6,9-12,14-15H2,1H3,(H,20,23);1H
InChI
FEWCTJHCXOHWNL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/93793-83-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)