Documenti fondamentali
AMBH303C6108
Ambeed, Inc.
1,10-Phenanthroline-5-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.22
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
[1,10]phenanthroline-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8N2O/c16-8-10-7-9-3-1-5-14-12(9)13-11(10)4-2-6-15-13/h1-8H
InChI
YKZOGTMQUSLNBU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91804-75-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/91804-75-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)