Documenti fondamentali
AMBH303C60DB
Ambeed, Inc.
7-Bromoquinolin-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.07
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
7-bromo-3-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-7-2-1-6-3-8(11)5-12-9(6)4-7/h1-5H,11H2
InChI
CCHYPYCCQBLGLJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1266322-58-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)