AMBH303C5FEB
Ambeed, Inc.
1-(2-(4-Nitrophenoxy)ethyl)pyrrolidine
About This Item
Iupac Name
1-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]pyrrolidine
Inchi Code
1S/C12H16N2O3/c15-14(16)11-3-5-12(6-4-11)17-10-9-13-7-1-2-8-13/h3-6H,1-2,7-10H2
InChI
RZIYRKYHMDDHCK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)