Documenti fondamentali
AMBH303C5F9C
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.96
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propanol
Inchi Code
1S/C3H4BrF3O/c4-2(1-8)3(5,6)7/h2,8H,1H2
InChI
FJNZCBUVTKMTNI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/311-86-4.html
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)