Documenti fondamentali
AMBH303C5E09
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-methylpentanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.06
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C6H11BrO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI
NNFDHJQLIFECSR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42990-24-9.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)