Documenti fondamentali
AMBH303C5DE4
Ambeed, Inc.
5-Hexylcyclopenta-1,3-diene-1,2-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.29
Numero MDL:
Iupac Name
5-hexylcyclopenta-1,3-diene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C11H20N2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(12)11(9)13/h7-9H,2-6,12-13H2,1H3
InChI
POGYTLZRZMWXMO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956318-01-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)