Documenti fondamentali
AMBH303C5C07
Ambeed, Inc.
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
Numero MDL:
Iupac Name
methyl imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-9(12)7-3-2-5-11-6-4-10-8(7)11/h2-6H,1H3
InChI
UJLRMEAGEVCFNJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133427-07-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)