Documenti fondamentali
AMBH303C5B91
Ambeed, Inc.
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H5N3/c9-4-6-3-8-7(11-5-6)1-2-10-8/h1-3,5,10H
InChI
KKJCNVUFINZIBG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944937-79-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/944937-79-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)