Documenti fondamentali
AMBH303C5B37
Ambeed, Inc.
2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.22
Numero MDL:
Iupac Name
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H13N/c1-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-5H,6-8H2,1H3
InChI
KYXSVGVQGFPNRQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1612-65-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)