Documenti fondamentali
AMBH303C5B09
Ambeed, Inc.
3,3'-Diamino-4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.3
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4,4'-sulfonylbis(2-aminophenol)
Inchi Code
1S/C12H12N2O4S/c13-9-5-7(1-3-11(9)15)19(17,18)8-2-4-12(16)10(14)6-8/h1-6,15-16H,13-14H2
InChI
KECOIASOKMSRFT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7545-50-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)