Documenti fondamentali
AMBH303C5AC8
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3-(isopropylsulfonyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.16
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromophenyl isopropyl sulfone
Inchi Code
1S/C9H11BrO2S/c1-7(2)13(11,12)9-5-3-4-8(10)6-9/h3-7H,1-2H3
InChI
XPYUPOJVBBWILU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70399-01-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/70399-01-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)