AMBH303C5A75
Ambeed, Inc.
RU 23686 free base
About This Item
Iupac Name
methyl 3-(4-piperidinyl)-1H-indol-5-yl ether
Inchi Code
1S/C14H18N2O/c1-17-11-2-3-14-12(8-11)13(9-16-14)10-4-6-15-7-5-10/h2-3,8-10,15-16H,4-7H2,1H3
InChI
KRDQQMGVPDMSNR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)