Documenti fondamentali
AMBH303C594A
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.18
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c1-6-7(9(14)15-2)4-3-5-8(6)10(11,12)13/h3-5H,1-2H3
InChI
KFJGSNVBDYRBAD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/346603-63-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)