Documenti fondamentali
AMBH303C58ED
Ambeed, Inc.
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.87
Numero MDL:
Iupac Name
lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Inchi Code
1S/C5H7BNO3.Li/c8-6(9,10)5-3-1-2-4-7-5;/h1-4,8-10H;/q-1;+1
InChI
HNDMBPNLZOETGU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1393822-96-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)