AMBH303C58C4
Ambeed, Inc.
1-Butylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
About This Item
Iupac Name
1-butylpyridinium tetrafluoroborate
Inchi Code
1S/C9H14N.BF4/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10;2-1(3,4)5/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3;/q+1;-1
InChI
XLWDQAHXRCBPEE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)