Documenti fondamentali
AMBH303C569D
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.02
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O3/c1-12-5-3-2-4(9(10)11)6(7)8-5/h2-3H,1H3
InChI
GYUZCAKTIFPHRB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/344296-05-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/344296-05-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)