Documenti fondamentali
AMBH303C55D0
Ambeed, Inc.
1-(4-Aminoindolin-1-yl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.22
Numero MDL:
Iupac Name
1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-4-ylamine
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-7(13)12-6-5-8-9(11)3-2-4-10(8)12/h2-4H,5-6,11H2,1H3
InChI
NADMMXZGSDHVNN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17274-64-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)