AMBH303C557E
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-iodobenzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-amino-6-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H6INO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI
PSQOLYZSEHSFLC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)