Documenti fondamentali
AMBH303C5443
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.54
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-nitro-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3ClN2O3/c6-5-4(9)3(8(10)11)1-2-7-5/h1-2,9H
InChI
UWEVMHYTZHHEJG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15128-85-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)