Documenti fondamentali
AMBH303C5382
Ambeed, Inc.
2,4-Bis(methylthio)pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.27
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-bis(methylsulfanyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H8N2S2/c1-9-5-3-4-7-6(8-5)10-2/h3-4H,1-2H3
InChI
KXUITROLMFEFNV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5909-26-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)