Documenti fondamentali
AMBH303C537A
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.92
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H4BrF3IN/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(12)6(4)13/h1-2H,13H2
InChI
FBHITPHKKSCFNU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/875306-20-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)