Documenti fondamentali
AMBH303C536F
Ambeed, Inc.
4-(Isopropylamino)butanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.22
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-(isopropylamino)-1-butanol
Inchi Code
1S/C7H17NO/c1-7(2)8-5-3-4-6-9/h7-9H,3-6H2,1-2H3
InChI
IPLWOCGPIGUXOR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42042-71-7.html
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)