AMBH303C52DE
Ambeed, Inc.
2,3-Dichloropyridine1-oxide
About This Item
Iupac Name
2,3-dichloropyridine 1-oxide
Inchi Code
1S/C5H3Cl2NO/c6-4-2-1-3-8(9)5(4)7/h1-3H
InChI
MPKISXFIMCWMLP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)