Documenti fondamentali
AMBH303C524B
Ambeed, Inc.
PIPERAZINE, 1,4-BIS(2-CHLOROETHYL)-
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.13
Numero MDL:
Iupac Name
1,4-bis(2-chloroethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H16Cl2N2/c9-1-3-11-5-7-12(4-2-10)8-6-11/h1-8H2
InChI
JPFYIYQIGQYIMC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1009-85-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1009-85-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)