Documenti fondamentali
AMBH303C51A9
Ambeed, Inc.
2-Acetamido-3-(thiophen-2-yl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-acetamido-3-(thiophen-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3S/c1-6(11)10-8(9(12)13)5-7-3-2-4-14-7/h2-4,8H,5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI
FSFVGPGABHYRPJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67206-07-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)