AMBH303C4FEE
Ambeed, Inc.
Adamantane-1,3-diamine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
(1s,3s,5s,7s)-adamantane-1,3-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N2.2ClH/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9;;/h7-8H,1-6,11-12H2;2*1H
InChI
JFXXSCYTYFTSNO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)