Documenti fondamentali
AMBH303C4FBE
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-isopropoxy-5-nitropyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.61
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-isopropoxy-5-nitropyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O3/c1-4(2)14-6-5(11(12)13)3-9-7(8)10-6/h3-4H,1-2H3
InChI
OYNYBMBZNDNLHY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1445894-94-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)