Documenti fondamentali
AMBH303C4DFA
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-2-methoxynicotinonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-fluoro-2-methoxynicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2O/c1-11-7-5(4-9)2-3-6(8)10-7/h2-3H,1H3
InChI
WPBPBGLVBBEGJN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1339175-72-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)