Documenti fondamentali
AMBH303C4DCE
Ambeed, Inc.
4-(Bis(4-fluorophenyl)methylene)piperidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.34
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-[bis(4-fluorophenyl)methylene]piperidine
Inchi Code
1S/C18H17F2N/c19-16-5-1-13(2-6-16)18(15-9-11-21-12-10-15)14-3-7-17(20)8-4-14/h1-8,21H,9-12H2
InChI
KNNQGZBGAQFPCY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58113-36-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/58113-36-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)