Documenti fondamentali
AMBH303C4C73
Ambeed, Inc.
Histamine Diphosphate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.14
Numero MDL:
Iupac Name
phosphoric acid compound with 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine (2:1)
Inchi Code
1S/C5H9N3.2H3O4P/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;2*1-5(2,3)4/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*(H3,1,2,3,4)
InChI
ZHIBQGJKHVBLJJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51-74-1.html
Synonym
2-(1H-Imidazol-4-yl)ethanamine bis(phosphate)
Signal Word
Danger
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)