Documenti fondamentali
AMBH303C4C6D
Ambeed, Inc.
1,3-Dimethoxypropan-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.13
Numero MDL:
Iupac Name
1,3-dimethoxyacetone
Inchi Code
1S/C5H10O3/c1-7-3-5(6)4-8-2/h3-4H2,1-2H3
InChI
SZVHDRLVQJXQBT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18664-32-9.html
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/18664-32-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)