Documenti fondamentali
AMBH303C4C65
Ambeed, Inc.
2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.06
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H14BNO2/c1-12(2)8-15-13(16-9-12)11-6-4-3-5-10(11)7-14/h3-6H,8-9H2,1-2H3
InChI
QHAYLPAKZXKQSE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/214360-47-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)